1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33312-1G OR33312-5G
APOSOR33312-1GEA 180 EUR
APOSOR33312-1G APOSOR33312-5G
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659604
Núm. CAS: 93217-61-9