2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33313-1G
OR33313-5G
APOSOR33313-1GEA
78.3
EUR
APOSOR33313-1G
APOSOR33313-5G
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula:
C₈H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864498 Núm. CAS: 75751-72-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...