2-Isopropylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33314-1G OR33314-5G
APOSOR33314-1GEA 336 EUR
APOSOR33314-1G APOSOR33314-5G
2-Isopropylpiperazine 95%
2-Isopropylpiperazine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07373042
Núm. CAS: 84468-53-1