4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33315-1G OR33315-5G
APOSOR33315-1GEA 336 EUR
APOSOR33315-1G APOSOR33315-5G
4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056675
Núm. CAS: 886362-01-2