2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33316-1G OR33316-25G OR33316-5G
APOSOR33316-1GEA 180 EUR
APOSOR33316-1G APOSOR33316-25G APOSOR33316-5G
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇IN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056676
Núm. CAS: 886362-02-3