8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33317-1G OR33317-5G
APOSOR33317-1GEA 0 EUR
APOSOR33317-1G APOSOR33317-5G
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739199
Núm. CAS: 96428-16-9