3-Phenoxy-2-butanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33326-1G OR33326-5G
APOSOR33326-1GEA 270 EUR
APOSOR33326-1G APOSOR33326-5G
3-Phenoxy-2-butanone 95%
3-Phenoxy-2-butanone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243672
Núm. CAS: 6437-85-0