5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33329-1G OR33329-5G
APOSOR33329-1GEA 336 EUR
APOSOR33329-1G APOSOR33329-5G
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139123
Núm. CAS: 321998-96-3