4-Acetamidophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3333-1G APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016398
Núm. CAS: 25025-06-3