4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33331-1G OR33331-5G
APOSOR33331-1GEA 180 EUR
APOSOR33331-1G APOSOR33331-5G
4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formula: C₁₁H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139239
Núm. CAS: 7721-24-6