4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33332-1G OR33332-5G
APOSOR33332-1GEA 180 EUR
APOSOR33332-1G APOSOR33332-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formula: C₁₂H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139243
Núm. CAS: 50691-07-1