1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33338-1G OR33338-5G
APOSOR33338-1GEA 163 EUR
APOSOR33338-1G APOSOR33338-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140302
Núm. CAS: 338977-51-8