4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
OR33340-1G
APOSOR33340-1GEA 336 EUR
APOSOR33340-1G
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formula: C₉H₅ClN₄
MW: 204,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140798
Núm. CAS: 62603-54-7