2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
OR33345-25G OR33345-5G
APOSOR33345-25GEA 811 EUR
APOSOR33345-25G APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00095394
Núm. CAS: 55860-22-5