2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 180 EUR
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Formula: C₉H₉Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018915
Núm. CAS: 99585-88-3