3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 538 EUR
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₄BrClOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793892
Núm. CAS: 256486-71-2