4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33362-1G
OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA
270
EUR
APOSOR33362-1G
APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O MW: 217,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00665128 Núm. CAS: 111897-11-1 |