3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR3337-1G
OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA
369
EUR
APOSOR3337-1G
APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formula:
C₁₅H₂₃BO₂ MW: 246,1529 g/mol Pto. de fusión: 198…201 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08436043 Núm. CAS: 169126-64-1 |