1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33378-1G
APOSOR33378-1GEA 336 EUR
APOSOR33378-1G
1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
1-(3-Furyl)-1-ethanol
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082436
Núm. CAS: 13129-26-5