6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 336 EUR
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Formula: C₉H₈ClNOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056679
Núm. CAS: 1029134-50-6