2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33386-1G
OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA
0
EUR
APOSOR33386-1G
APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Formula:
C₁₂H₁₅ClN₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01344059 Núm. CAS: 57841-70-0 |