4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33388-1G OR33388-5G
APOSOR33388-1GEA 102 EUR
APOSOR33388-1G APOSOR33388-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08668556
Núm. CAS: 21202-42-6