Borato de triisopropilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tri-i-propylborate
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 111 EUR
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Borato de triisopropilo 99%
Borato de triisopropilo
Formula: C₉H₂₁BO₃
MW: 188.07 g/mol
Pto. Ebullición: 139…141 °C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0.815 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008872
Núm. CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 II