2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02380378
Núm. CAS: 29978-83-4