[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33395-1G OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA 336 EUR
APOSOR33395-1G APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001302
Núm. CAS: 130441-68-8