4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
OR33396-1G OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA 538 EUR
APOSOR33396-1G APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formula: C₈H₆Cl₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001304
Núm. CAS: 72652-34-7