2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33397-1G
OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA
0
EUR
APOSOR33397-1G
APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001307 Núm. CAS: 55241-70-8 |