1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33399-1G OR33399-5G
APOSOR33399-1GEA 270 EUR
APOSOR33399-1G APOSOR33399-5G
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001308
Núm. CAS: 34264-14-7