3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33400-1G
OR33400-5G
APOSOR33400-1GEA
336
EUR
APOSOR33400-1G
APOSOR33400-5G
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula:
C₁₈H₁₇NO₃ MW: 295,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425823 Núm. CAS: 439095-70-2 |