1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33410-1G OR33410-5G
APOSOR33410-1GEA 180 EUR
APOSOR33410-1G APOSOR33410-5G
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone
Formula: C₁₄H₂₀N₂O
MW: 232,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03381901
Núm. CAS: 314728-80-8