6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33415-5G
APOSOR33415-5GEA 180 EUR
APOSOR33415-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662418
Núm. CAS: 57543-40-5