4-Nitrostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
OR33416-25G OR33416-5G
APOSOR33416-25GEA 301 EUR
APOSOR33416-25G APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrene 95%
4-Nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041254
Núm. CAS: 100-13-0