2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33418-1G OR33418-25G OR33418-5G
APOSOR33418-1GEA 180 EUR
APOSOR33418-1G APOSOR33418-25G APOSOR33418-5G
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₃
MW: 236.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00105780
Núm. CAS: 29842-64-6