2-Amino-6-metil-3-nitropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Metil-3-nitro-2-piridilamina, 2-Amino-3-nitro-6-picolina
OR3342-1G
OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3342-1G
APOSOR3342-5G
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina 95%
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 147…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047443 Núm. CAS: 21901-29-1 |