1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33421-1G OR33421-25G OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA 180 EUR
APOSOR33421-1G APOSOR33421-25G APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₃ClO₃
MW: 228,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04126369
Núm. CAS: 172739-45-6