Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33422-1G
APOSOR33422-1GEA 72.5 EUR
APOSOR33422-1G
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03848053
Núm. CAS: 18450-26-5