2-Cloro-5-iodonicotinato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-chloro-5-iodonicotinate, Methyl 2-chloro-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR33437-5G
APOSOR33437-5GEA 148 EUR
APOSOR33437-5G
2-Cloro-5-iodonicotinato de metilo 95%
2-Cloro-5-iodonicotinato de metilo
Formula: C₇H₅ClINO₂
MW: 297,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659607
Núm. CAS: 78686-83-6