3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 336 EUR
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659616
Núm. CAS: 112677-15-3