Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 180 EUR
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01463252
Núm. CAS: 18450-27-6