7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33450-1G OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA 270 EUR
APOSOR33450-1G APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152702
Núm. CAS: 952182-90-0