4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 336 EUR
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152704
Núm. CAS: 952182-92-2