Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA 270 EUR
APOSOR33452-1G APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152705
Núm. CAS: 952182-93-3