7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Methyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33455-1G OR33455-5G
APOSOR33455-1GEA 270 EUR
APOSOR33455-1G APOSOR33455-5G
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152710
Núm. CAS: 952182-98-8