2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(piperidin-1-yl)benzamide
OR33456-1G
OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA
336
EUR
APOSOR33456-1G
APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formula:
C₁₄H₁₉ClN₂O₂ MW: 282,77 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09152713 Núm. CAS: 952183-00-5 |