2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33457-1G OR33457-25G OR33457-5G
APOSOR33457-1GEA 180 EUR
APOSOR33457-1G APOSOR33457-25G APOSOR33457-5G
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00458047
Núm. CAS: 65143-37-5