Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA 270 EUR
APOSOR33458-1G APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₈ClN₃O₂
MW: 237,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152714
Núm. CAS: 220141-20-8