3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-N-{[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33459-1G
APOSOR33459-1GEA 336 EUR
APOSOR33459-1G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152715
Núm. CAS: 1017782-43-2