2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-N-{[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33462-1G
APOSOR33462-1GEA 336 EUR
APOSOR33462-1G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152718
Núm. CAS: 1017782-44-3