2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33463-1G OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA 270 EUR
APOSOR33463-1G APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Formula: C₈H₁₅N₃
MW: 153.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152768
Núm. CAS: 90206-22-7