2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33464-1G OR33464-5G
APOSOR33464-1GEA 270 EUR
APOSOR33464-1G APOSOR33464-5G
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile
Formula: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152769
Núm. CAS: 25842-31-3